Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3 w
Für analytische und technische Zwecke.
Marke:  Sartorius™ FT-3-308-270
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10032441
  • 33.95 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 28-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
  • Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
  • Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
  • Glatte Oberfläche
  • Nassfest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
15 μm/s
3 w
0,14 mm
270 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
Für qualitativ­technische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
270 mm