Learn More
Viskositätsnorm kleine Proben ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, nominale kinematische Viskosität 6684 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Zertifiziert gemäß ASTM D2162 bei 40 °C und 100 °C gemäß unserer ISO 17025- und ISO 17034-Akkreditierung und speziell für die Anwender von ASTM D7279 hergestellt. Standardtestmethode für kinematische Viskosität von transparenten und undurchsichtigen Flüssigkeiten.
Marke: Paragon Scientific HVS14
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Vollständig rückführbar auf internationale Normen
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
- Zertifiziert nach ASTM D2162
- 60ml kostengünstige Lösung mit geringerem Volumen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- 2 Jahre Haltbarkeit
- Hergestellt in Großbritannien
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.