Learn More
Viskositätsnorm kleine Proben ASTM D2162; UKAS ISO/IEC17025 und ISO 17034 zertifiziert, nominale kinematische Viskosität 313,7 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Zertifiziert gemäß ASTM D2162 bei 40 °C und 100 °C gemäß unserer ISO 17025- und ISO 17034-Akkreditierung und speziell für die Anwender von ASTM D7279 hergestellt. Standardtestmethode für kinematische Viskosität von transparenten und undurchsichtigen Flüssigkeiten.
Marke:  Paragon Scientific HVS08
Additional Details : Gewicht : 0.25000kg
Artikelnummer. 16090170
  • 42.25 CHF / 60 Milliliter
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig rückführbar auf internationale Normen
  • Gewährleistet die vollständige Einhaltung des ASTM & IP-Testmethodenprotokolls
  • Zertifiziert nach ASTM D2162
  • 60ml kostengünstige Lösung mit geringerem Volumen
  • Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
  • 2 Jahre Haltbarkeit
  • Hergestellt in Großbritannien
Sonderangebote
Nennwerte angegeben. Zertifizierte Werte variieren von Charge zu Charge.