Learn More
Hamilton™ Austauschbare, kundenspezifische Kanülen aus Edelstahl mit kleinem Ansatz
Erhältlich in kundenspezifischen Längen und Spitzentypen für Ihre Laboranforderungen. Hamilton™ abnehmbare Nadeln für kleine Kolben sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke:  Hamilton™ 7803-06
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12702257
  • 457.00 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Autoklavierbar
  • Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm
  • Kann mit RN-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
0.34 mm
9,52 bis 304 mm
Kleine austauschbare Spritzen (100 μl und kleiner)
29 G
Abnehmbare kundenspezifische Nadel
2, 3 oder 4