Learn More
Hamilton™ Austauschbare, kundenspezifische Kanülen aus Edelstahl mit kleinem Ansatz
Erhältlich in kundenspezifischen Längen und Spitzentypen für Ihre Laboranforderungen. Hamilton™ abnehmbare Nadeln für kleine Kolben sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke: Hamilton™ 7803-04
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Autoklavierbar
- Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm
- Kann mit RN-Spritzen verwendet werden, die 100 μl und kleiner sind
Spezifikation
Stainless Steel | |
0.11 mm | |
Abnehmbare kundenspezifische Nadel | |
Kleine austauschbare Spritzen (100 μl und kleiner) |
32 G | |
0.24 mm | |
2, 3 oder 4 |