Learn More
Edmund Buhler Universalschüttler SM 30 C, ohne Aufsatz
Dieser vielseitige, robuste Universalschüttler kann von orbital auf horizontal umgeschaltet werden und eignet sich ideal für hohe Belastungen von bis zu 30 kg und zum Mischen schwieriger Medien.
Marke: Edmund Buhler 6105 000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Schüttelbewegung des Laborschüttlers SM 30 C kann von orbital auf horizontal umgeschaltet werden
- Dies garantiert Flexibilität für verschiedene Anwendungen mit einem Gerät
- Der Universalschüttler ist ideal für hohe Belastungen bis 30 kg und zum Mischen schwieriger Medien geeignet
- Die große Auswahl an Gestellsystemen gewährleistet eine optimale Befestigung verschiedener Gefäße.
Spezifikation
15 bis 300 U/min | |
115/230 V | |
50/60 Hz | |
680 mm | |
SM 30 C | |
Gestellsystem Combifix SM A Gestellsystem Combifix SM B, Gestellsystem Combifix SM C, Universaltablett SM, 2-stöckiger Oberrahmen SM, Inkubatorhaube TH 30 |
115/230 V, 50/60 Hz | |
5°C bis 50°C | |
610 mm | |
33 kg | |
85% | |
0 bis 120min |