Learn More
RETSCH Schneidmühle SM 100
7580.00 CHF - 8640.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schneidmühle |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
Abmessungen (L x B x H) | 700 x 582 x 1675 mm |
Höhe (metrisch) | 1675 mm |
IP-Schutzart | IP 54 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15156846
|
RETSCH
20.727.0010 |
Für schwermetallfreie Größenreduktion | 220/230 V, 50/60 Hz |
8640.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10649710
|
RETSCH
20.727.0001 |
Zur Reduzierung der Standardgröße | 400 V, 50 Hz |
7770.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11710785
|
RETSCH
20.727.0002 |
Für schwermetallfreie Größenreduktion | 400 V, 50 Hz | N/A | ||||||
Beschreibung
Schneidmühlen werden für die Zerkleinerung von weichen, mittelharten, zähen, elastischen, faserigen und heterogenen Materialgemischen eingesetzt. Das leistungsstärkste Modell, die SM 300, überzeugt vor allem bei schwierigen Materialien wie z.B. Abfall, Kunststoff, Elektroschrott. Die Mühlen sind zudem für biologische Materialien wie Holz, Wurzeln, Knochen, Pflanzen, Futtermittel geeignet. Sie können mit verschiedenen Rotoren und Trichtern ausgestattet werden. Die SM 300 verfügt über eine variable Drehzahl und lässt sich so perfekt an das Mahlgut anpassen.Kraftvolle Zerkleinerung dank 3 kW Motor mit hoher Durchzugskraft und RES Technologie (SM 300)
Perfekte Anpassung an das Mahlgut durch variable Drehzahl von 700 bis 3000 min-1 (SM 300)
Optimierte Schneidwirkung durch Doppelschneidleisten (SM 200, SM 300)
Sehr schnelle Reinigung dank aufklappbarem Trichter (SM 200, SM 300), glatten Flächen und Steckrotor
Definierte Endfeinheit durch Bodensiebe mit Lochweiten 0,25 - 20mm
Umfangreiches Zubehör wie Trichter, Auffanggefässe, Rotoren, Siebe und Zyklon-Sauger-Kombination (SM 200, SM 300)
Lieferumfang:
SM 100 mit 5L Auffangbehälter.
Rotor, Einfülltrichter, Bodensieb und Untergestell (optional) bitte separat bestellen.
SM 200 / SM 300 mit 5L Auffangbehälter und Untergestell.
Rotor, Einfülltrichter und Bodensieb bitte separat bestellen.
Ausführungen für die schwermetallfreie Zerkleinerung auf Anfrage.
Typ: SM 100, 3/N˜ 400 V, 50 Hz
Spezifikation
Schneidmühle | |
700 x 582 x 1675 mm | |
IP 54 | |
SM 100 | |
582 mm |
CE-zertifiziert | |
1675 mm | |
700 mm | |
3-Phasen-Motor |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
RETSCH Schneidmühle SM 100