Learn More
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ HPLC-Säulen, Einzelanschlüsse
Sorgen Sie mit den universellen, selbstregulierenden Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Verbindungsstücken für HPLC-Säulen für leckfreie, hohlraumfreie Säulenanschlüsse und optimieren Sie die LC-Leistung.
Produktcode | Marke | Typ | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
10192922
|
Thermo Scientific™
30106 |
Einzeln | 0,005 in. | 6 cm | Microbore/Smallbore-Säule |
N/A
|
N/A | ||
10359993
|
Thermo Scientific™
30115-FLEX |
Single Flexible Connector | 0,005 in. | 15 cm | Microbore/Smallbore Column |
N/A
|
N/A | ||
10716924
|
Thermo Scientific™
30128-FLEX |
Single Flexible Connector | 0,005 in. | 28 cm | Microbore/Smallbore Column |
N/A
|
N/A | ||
10533944
|
Thermo Scientific™
30140-FLEX |
Single Flexible Connector | 0,005 in. | 40 cm | Microbore/Smallbore Column |
N/A
|
N/A | ||
Beschreibung
Thermo Scientific™ SLIPFREE™ Einzelverbindungsstücke für HPLC-Säulen gewährleisten hervorragende Säulenverbindungen und optimale HPLC-Leistung. Diese universellen, selbstregulierenden Verbindungsstücke sind mit allen Säulenendstücken kompatibel und bieten leck- und hohlraumfreie Säulenanschlüsse. Fingertight-Anschlüsse bis 10.000 psi gewährleisten eine einfache Handhabung. Ideal für superkritische Fluidsäulen (SFC). SLIPFREE-Anschlüsse sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und Designs für eine breite Palette von Anwendungen erhältlich.
Leckfreie, hohlraumfreie Anschlüsse- Schiebt Schläuche und Ferrule in das Endstück
- Passt sich an jede neue Säulenverbindung an
- Fingertight-Anschlüsse bis 10.000 psi
- Passend für alle Säulenmarken
- Lieferbar als Einzel- oder Doppelkonfiguration
- Erhältlich in einer Reihe von Innendurchmessern für verschiedene Anwendungen
- Mit PEEK-Rand und als Langhalsausführung für spezifische Anwendungen erhältlich