Learn More
Thermo Scientific™ Racks mit Gleiteinschüben für Röhrchen (Tiefkühlgeräte mit fünf Innentüren)
Maximieren Sie Ihre Röhrchenlagerungskapazitäten pro Tiefkühlschrank mit einer Racks-Lösung für Ultratiefkühlgeräte mit fünf Innentüren.
Marke:  Thermo Scientific™ 398325
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11309321
  • 256.28 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Maximieren Sie mit diesen Thermo Scientific™ Racks für Revco™ ExF, DxF und HERAfreeze™ HFU B Tiefkühlschränken die Lagerkapazität Ihres Ultratiefkühlschranks. Die Auswahl umfasst Racks mit Gleiteinschüben, verstellbare Racks mit seitlichem Zugang sowie Mikrotiterplatten-Racks für Standard- oder Deepwell-Formate.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gestell mit seitlichem Zugang
Silber
Edelstahl
3 Stufen
13,7 cm
23,9 cm
16.1 Zoll
3 Zoll-Boxen-Gestelle, anpassbares Gestell mit seitlichem Zugang
Boxes (3 in.)
9 Boxes/Rack
Gefrierschränke mit 13 cu. ft. Volumen
5,4 in.
9,4 in.
41,9 cm