Learn More
Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Inserts
Bildträger auf HCS-Lesegeräten (High-Content-Screening) oder HCA-Lesegeräten (High-Content-Analysis) oder auf Geräten, die eine Standard-Mikrotiterplatte verwenden.
Marke:  Thermo Scientific™ N0101111
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17226316
  • 117.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Bilder von Objektträgern auf Ihrem HCS-Lesegerät (High-Content-Screening) oder HCA-Lesegerät (High-Content-Analysis) oder auf jedem Gerät, bei dem Sie eine Standard-Mikrotiterplatte verwenden, mit dem Thermo Scientific™ Slideport™ Objektträgerhalter.
  • Slideport wurde getestet, um viele Probentypen zu erfassen, darunter feste und lebende Zellen, Gewebeschnitte, Gewebe-Mikroarrays und Beads
  • Bilder von Objektträgern wie bei der Bildgebung mit Standard-Mikrotiterplatten. Jedes Mikroskop oder Plattenlesegerät, das Standard-Mikrotiterplatten akzeptiert, akzeptiert auch den Slideport.
  • Zwei Rahmenhöhen für eine Vielzahl von Lesegeräten und Objektiven erhältlich
  • Automatisierung der Bildgebung der Objektträger durch Automatisierungskompabilität von Slideport
  • Slideport kann bei verschiedenen Temperaturen von 4 ° bis 37 °C verwendet werden, was eine flexible Lagerung und Bildgebung ermöglicht
  • Kompatibel mit: HCS-Lesegerät oder jedes Gerät mit einer Standard-Mikrotiterplatte Thermo Scientific High Content-Geräte
  • Der Thermo Scientific™ Slideport™ Objektträgereinsatz hält Mikroskop-Objektträger in einem Rahmen, der für Thermo Scientific™ High-Content-Geräte geeignet ist. Objektträger können mit vielen Objektivlinsen abgebildet werden, da zwei verschiedene Rahmenhöhen zur Verfügung stehen.
  • Inhalt: Ein Slideport Objektträgereinsatz
  • Einfaches Stapeln von Objektträgern für automatisierte Bildgebung mit oder ohne Deckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Objektträgereinsatz
Cellomics Slideport Objektträgereinsätze
CellInsight CX5 HCS-Plattform, ArrayScan HCA-Lesegerät
1/Packung
Slideport™
HCS-Lesegerät oder jedes Gerät, das eine Standard-Mikrotiterplatte verwendet
4 Objektträger pro Einsatz