Learn More
Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Inserts
Bildträger auf HCS-Lesegeräten (High-Content-Screening) oder HCA-Lesegeräten (High-Content-Analysis) oder auf Geräten, die eine Standard-Mikrotiterplatte verwenden.
Marke: Thermo Scientific™ N0101115
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bilder von Objektträgern auf Ihrem HCS-Lesegerät (High-Content-Screening) oder HCA-Lesegerät (High-Content-Analysis) oder auf jedem Gerät, bei dem Sie eine Standard-Mikrotiterplatte verwenden, mit dem Thermo Scientific™ Slideport™ Objektträgerhalter.
- Slideport wurde getestet, um viele Probentypen zu erfassen, darunter feste und lebende Zellen, Gewebeschnitte, Gewebe-Mikroarrays und Beads
- Bilder von Objektträgern wie bei der Bildgebung mit Standard-Mikrotiterplatten. Jedes Mikroskop oder Plattenlesegerät, das Standard-Mikrotiterplatten akzeptiert, akzeptiert auch den Slideport.
- Zwei Rahmenhöhen für eine Vielzahl von Lesegeräten und Objektiven erhältlich
- Automatisierung der Bildgebung der Objektträger durch Automatisierungskompabilität von Slideport
- Slideport kann bei verschiedenen Temperaturen von 4 ° bis 37 °C verwendet werden, was eine flexible Lagerung und Bildgebung ermöglicht
- Kompatibel mit: HCS-Lesegerät oder jedes Gerät mit einer Standard-Mikrotiterplatte Thermo Scientific High Content-Geräte
- Der Thermo Scientific™ Slideport™ Objektträgereinsatz hält Mikroskop-Objektträger in einem Rahmen, der für Thermo Scientific™ High-Content-Geräte geeignet ist. Objektträger können mit vielen Objektivlinsen abgebildet werden, da zwei verschiedene Rahmenhöhen zur Verfügung stehen.
- Inhalt: Ein Slideport Objektträgereinsatz
- Einfaches Stapeln von Objektträgern für automatisierte Bildgebung mit oder ohne Deckel
Spezifikation
Objektträgereinsatz | |
Cellomics Slideport Objektträgereinsätze | |
CellInsight CX5 HCS-Plattform, ArrayScan HCA-Lesegerät | |
5/Packung |
Slideport™ | |
HCS-Lesegerät oder jedes Gerät, das eine Standard-Mikrotiterplatte verwendet | |
4 Objektträger pro Einsatz |