Learn More
Abnova™ SLC38A3 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00010991-P01.10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16125972
  • 371.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH42875
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
81.1
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 μg
MEAPLQTEMVELVPNGKHSEGLLPVITPMAGNQRVEDPARSCMEGKSFLQKSPSKEPHFTDFEGKTSFGMSVFNLSNAIMGSGILGLAYAMANTGIILFLFLLTAVALLSSYSIHLLLKSSGVVGIRAYEQLGYRAFGTPGKLAAALAITLQNIGAMSSYLYIIKSELPLVIQTFLNLEEKTSDWYMNGNYLVILVSVTIILPLALMRQLGYLGYSSGFSLSCMVFFLIAVIYKKFHVPCPLPPNFNNTTGNFSHVEIVKEKVQLQVEPEASAFCTPSYFTLNSQTAYTIPIMAFAFVCHPEVLPIYTELKDPSKKKMQHISNLSIAVMYIMYFLAALFGYLTFYNGVESELLHTYSKVDPFDVLILCVRVAVLTAVTLTVPIVLFPVRRAIQQMLFPNQEFSWLRHVLIAVGLLTCINLLVIFAPNILGIFGVIGATSAPFLIFIFPAIFYFRIMPTEKEPARSTPKILALCSAMLGFLLMTMSLSFIIIDWASGTSRHGGNH
G17/NAT1/SN1
SLC38A3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
10991
SLC38A3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SLC38A3
Human
Recombinant
Solution