Learn More
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 3 Türen
Für die sichere und sachgerechte Lagerung aggressiver, nicht brennbarer Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen unter Werkbänken und Abzügen.
Marke: Asecos™ 3061689230617
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Untertischschränke komplett aus Melaminharz und schwer entflammbaren Spezialplatten
- Sichere und getrennte Lagerung – Säuren und Laugen können separat gelagert werden
- Zwei hermetisch getrennte Staufächer, integriertes Belüftungs- und Belüftungssystem, Korrosionsbeständigkeit der metallfreien Luftkanäle
- Gemäß TRGS 510
- In den Schrankboden sind Verstellhilfen integriert, die einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten ermöglichen
- Für innen sind herausziehbare Einlegeböden und Auffangwannen am Boden erhältlich
- Keine unbefugte Verwendung – Türen mit Profilzylinder abschließbar (Integration in ein bestehendes Sperrsystem möglich)
- Belüftung: Integrierte metallfreie Luftkanäle, die für den Anschluss an eine technische Abgasanlage mit nur einem Ablufteingang geeignet sind
Spezifikation
TRGS 510 | |
531 x 489 x 562 mm | |
Flügel | |
2 Ausziehböden: je 25 kg/11 l, maximale Belastung: 100 kg | |
93,5 kg | |
Melaminharz |
2 Ausziehböden (25 kg/11 l) aus PP mit PP-Wanne | |
570 x 1400 x 600 mm | |
Lagerung aggressiver und nicht entzündlicher gefährlicher Stoffe | |
3 | |
Hellgrau | |
Sicherheitsschrank |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ SL-CLASSIC-UB Sicherheitsschränke, Untertisch-Montage, mit 3 Türen > 2 x 25 kg/11 l-PP-Einlegeböden
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur