Learn More
Notrax SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile Skywalker HD Ramp System™ Safety Ramps, Male Bevel
Attachable beveled SkywalkerHD™ safety ramp system for customized mat installations to avoid tripping. Compatible with the Notrax™ Skywalker HD™ modular mats.
Marke:  Notrax 461M0003YL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17752148
  • 20.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Skywalker HD™ Zubehör sorgt für das gleiche Gefühl wie die Skywalker HD™ Matten mit einem ergonomischen Blasenmuster und passenden Gummikomponenten
  • Diese nahtlose Integration ermöglicht unbegrenzte Konfigurationsmöglichkeiten
  • Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk
  • Beständig gegen die meisten Industrieöle
Spezifikation
Spezifikation
Gelb
91 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
6 cm
36 in.
Nitril-Kautschuk
2 in.