Learn More
Notrax Skywalker HD™ Platten aus Nitrilkautschuk mit Blasenmuster
Die strapazierfähigen Gummiplatten lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken. Ergonomisches Design dank einer 13 mm dicken Arbeitsplattform mit Blasenmuster für maximale Entlastung bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen.
Marke:  Notrax 462S0033BL
Artikelnummer. 17762148
  • 234.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die strapazierfähigen Gummiplatten mit einer Größe von 91 x 91 cm lassen sich einfach zusammensetzen, um große Bereiche oder einzelne Arbeitsplätze abzudecken
  • Ergonomisches Design dank einer 13 mm dicken Arbeitsplattform mit Blasenmuster für maximale Entlastung bei Ermüdung in trockenen Industrieumgebungen
  • Ein geprägtes Raster mit 30 x 30 cm-Abschnitten auf der Rückseite der Matte ermöglicht eine schnelle und einfache weitere Anpassung
  • Die aufsteckbaren, abgeschrägten Kanten minimieren Stolpergefahren und ermöglichen Innen- und Außenecken
  • Rutschfestigkeit R9 nach DIN 51130
  • Zusammensetzung aus 100 % Nitrilkautschuk
  • Beständig gegen die meisten Industrieöle
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
91 cm
Matten für Industrie und Gewerbe
36 in.
Nitril-Kautschuk
91 cm