Learn More
Notrax Skystep™ Nitrile Rubber Mat with Moulded Edges
Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers. These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight.
118.00 CHF - 317.00 CHF
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Nitril-Kautschuk
Typ Matten für Industrie und Gewerbe
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17722138
Unterlagen ansehen
Notrax
456S0023BL
90 cm
118.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17732138
Unterlagen ansehen
Notrax
456S0034BL
120 cm
245.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17742138
Unterlagen ansehen
Notrax
456S0035BL
150 cm
317.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ utilizes the power of air
  • Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers
  • These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight
  • Integrated bevelled edges on all four sides to prevent tripping on the mat
  • Loose lay with no installation required
  • Slip resistance rating R9 according to DIN 51130 and BG-rule BGR181
  • Free of DOP, free of DMF, free of ozone-depleting substances, free of silicone and free of heavy metals
  • 100% nitrile rubber compound
  • Resistant to most industrial oils
Spezifikation
Spezifikation
Schwarz
Nitril-Kautschuk
Matten für Industrie und Gewerbe