Learn More
Thermo Scientific Chemicals SKF-96365 Chlorwasserstoff, ≥ 99 %
Artikelnummer. 15493619
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Hemmt Rezeptor-vermittelten Calcium-Zustrom
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 130495-35-1
Summenformel C22H26N2O3·HCl
Synonym 1-[2-(4-Methoxyphenyl)-2-[3-(4-Methoxyphenyl)Propoxy]Ethyl]Imidazol
Spezifikation
Menge 50 mg
Beschreibung Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hemmt Rezeptor-vermittelten Calcium-Zustrom
Formelmasse 402,92g/mol
Löslichkeit Löslich zu 100 mM in Wasser
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
InChI-Schlüssel FWLPKVQUECFKSW-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(CCCOC(CN2C=CN=C2)C2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
IUPAC-Name hydrogen 1-[2-(4-methoxyphenyl)-2-[3-(4-methoxyphenyl)propoxy]ethyl]-1H-imidazole chloride
Molekulargewicht (g/mol) 402.92
Assay 99%