Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit
Erstellen Sie mit dem SiteClick Antikörper-Azido-Modifikations-Kit ohne lange und ineffiziente Genmodifizierung einen direkt für die Markierung einsetzbaren ortsspezifischen, Azido-modifizierten Antikörper.
Marke: Invitrogen™ S20026
410.40 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Erstellen Sie mit dem SiteClick Antikörper-Azido-Modifikations-Kit ohne lange und ineffiziente Genmodifizierung einen direkt für die Markierung einsetzbaren ortsspezifischen, Azido-modifizierten Antikörper.
- Die SiteClick Markierung verwendet Enzyme, um einen Azido-Anteil gezielt an die schweren Ketten eines IgG-Antikörpers zu binden, wodurch sichergestellt wird, dass die Antigen-Bindungsdomänen für die Bindung an das Antigenziel unverändert bleiben.
- Diese Stellenselektivität wird erreicht, indem die Kohlenhydratdomänen, die unabhängig von Isotyp und Wirtsart auf praktisch allen IgG-Antikörpern vorhanden sind, gezielt angesprochen werden. Nach der Azido-Modifikation steht eine Vielzahl von markierten SiteClick sDIBO-Alkinen zur Anbindung an den Antikörper über Click-Chemie im von Ihnen gewählten Maßstab zur Verfügung. Dies bietet die Flexibilität, je nach Assay verschiedene Labels für Ihren Antikörper auszuwählen.
- Enthält alle erforderlichen Bestandteile, um alle Arten oder Isotypen von IgG-Antikörpern zu azidmodifizieren
- Einfaches Protokoll in mehreren Schritten
- Hocheffiziente, ortsspezifische, reproduzierbare chemische Markierungssubstanzen für ein hochwertiges Antikörperkonjugat
- Wenn Sie einen Antikörper haben, der als schwierig zu markieren gilt oder der nach der Markierung mit einer konventionellen Methode seine Aktivität verloren hat, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um festzustellen, ob der SiteClick Antikörpermarkierungsservice für Ihren Antikörper geeignet ist.
- Wir bieten komplette, kundenspezifische SiteClick Antikörper-Markierungsservices mit der Option der Verwendung mehrerer Detektionsmoleküle, unter anderem Biotin, Alexa Fluor Farbstoffe, Qdot Fluorophore, R-PE, Chelate für die PET-Bildgebung und viele weitere, an.
Bestellinformation
Trocken im Kühlschrank (2 – 8 °C) lagern, vor Licht schützen und nicht einfrieren.
Spezifikation
Antikörper-Azido-Modifizierungskit | |
100 bis 250 μg | |
SiteClick™ | |
Azide, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 488 | |
Antikörper |
Im Kühlschrank (2 bis 8 °C), trocknen und vor Licht geschützt lagern und nicht einfrieren. | |
Raumtemperatur | |
Azide | |
Klar |