Learn More
Applied Biosystems™ SimpliAmp™ Thermal Cycler + Plastics Packages
Der Applied Biosystems SimpliAmp Thermocycler ist ein einfach zu verwendender, kompakter und genauer Thermocycler, der für die wesentlichen PCR-Arbeitsabläufe in jedem Labor entwickelt wurde.
Marke: Applied Biosystems™ A41193
5031.00 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
The Applied Biosystems SimpliAmp Thermal Cycler is an easy-to use, compact, and accurate thermal cycler designed to fit every lab’s essential PCR workflow. Innovations like a responsive color touch-screen and VeriFlex temperature control technology enable simple, accurate optimization. And now you can access your SimpliAmp cycler with Thermo Fisher Connect, giving you the freedom to design and securely upload your methods from any mobile device or desktop computer.
- Optimiert für die Verwendung mit Applied Biosystems Geräten
- Zertifiziert frei von DNA, RNAse und PCR-Inhibitoren mit Probenahme-Tests während der Prozesse
- Hergestellt gemäß ANSI/SBS-Standard, gut geeignet für Labore mit hohem Durchsatz und Roboter-Handhabung
- Zur einfachen Organisation von Labor-Assays in verschiedenen Farben erhältlich
- Ausgezeichnete mechanische Stabilität und flache Form, erfüllt umfassend alle Workflow-Erfordernisse
Spezifikation
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C) | |
Manuelle Protokolle | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
96-Well, 0,2 ml | |
8-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen | |
Beschränkte Garantie | |
USB, WLAN, Ethernet | |
4 °C/s (Block), 3 °C/s (Probe) | |
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total) | |
96-Well, 3-Zonen-VeriFlex-Block |
• SimpliAmp Thermocycler • 5 x MicroAmp EnduraPlate Optische 96 Well-Reaktionsplatten, transparent, mit Barcode (insgesamt 100 Platten) • 1 x MicroAmp Klebefolien, transparent (insgesamt 100 Folien) |
|
GeneAmp 9700, GeneAmp™ 2700, Veriti™ Thermocycler, 2720 Thermocycler | |
46 x 24 x 21 cm (18,1 x 9,5 x 8,3 in.) | |
100 bis 240 V | |
Thermocycler | |
0 °C bis 100 °C | |
600 W | |
> 1.000 Protokolle | |
8,5 kg (18,3 lb.) |