Learn More
Motic™ SLIDER DARK FIELD 10X/40X
Verbessert den Kontrast. Der einfache Motic™ Dunkelfeld-Schieberegler (10X - 40X) ist mit allen BA Mikroskopen kompatibel
Marke: Motic™ 1101001900542
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbessert den Kontrast
- 10x – 40x
- Zur Verwendung mit Mikroskopen der BA-Serie
Bestellinformation
dimForUseWithEquipment
Spezifikation
Einfacher Dunkelfeld-Objektträger | |
Aufrechte zusammengesetzte Mikroskope der Serien BA210 und BA310 | |
Je 1 |