Learn More
Silberdraht, Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11389008
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Form: ca.18.54 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Specifications
Chemischer Name oder Material Silver
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored wire
Dichte 10.5g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Menge 500 cm
Geruch Characteristic
Form Draht, 1.5 mm (0.06 Zoll) Durchmesser