Learn More
Silberdraht, 0.404 mm (0.0159 Zoll) im Durchmesser, geglüht, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver wire |
Namenshinweis | 0.404mm (0.0159 in.) dia., Annealed |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 m |
Reinheit (%) | 99.9% |
Geruch | Characteristic |
Gewicht | ≈1.35g/m |
Form | Draht |