Learn More
Silberdraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
10 m
5 m
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver |
Farbe | Silber |
Namenshinweis | Hard |
Aussehen | Silver-colored wire |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 1 m |
Geruch | Characteristic |
Form | Draht, 0.203 mm (0.008 Zoll) Durchmesser |