Learn More
Silbertrifluoracetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391469
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Silver trifluoroacetate is used as a Lewis acid catalyst. It is used as an important raw material for the preparation of triethylsilyl trifloroacetate and triphenylmethyl trifluoroacetate. Further, it is used as a catalyst in the preparation of 4-iodoveratrole from veratrole by reacting with iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2966-50-9
Summenformel C2AgF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 220.883
MDL-Nummer MFCD00013199
InChI-Schlüssel KZJPVUDYAMEDRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver trifluoroacetate, silver 1+ trifluoroacetate, silver i 2,2,2-trifluoroacetate, silver mono trifluoroacetate, trifluoroacetic acid silver salt, silver 1+ ion trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, silver 1+ salt, silver i trifluoroacetate, trifluoroacetic acid, silver salt, trifluoroacetic acid, silver 1+ salt
PubChem CID 76299
IUPAC-Name Silber; 2,2,2-Trifluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver trifluoroacetate
Schmelzpunkt 257°C to 260°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ether and benzene.
Formelmasse 220.88
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver trifluoroacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver trifluoroacetate