Learn More
Silber, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Artikelnummer. 11301419
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
500 mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-22-4
Summenformel Ag
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC-Name Silber
SMILES [Ag]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver
Namenshinweis plasma standard solution
Menge 50 mL
Farbe Farblos
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Salpetersäure:5 %; Silber:0,1 %; Wasser:94,9%
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig