Learn More
Organometallische Silberstandards, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11470269
Click to view available options
Menge:
50 g
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Ag1000 μg/g
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silberöl-Standard
CAS 7440-22-4, 64742-65-0
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 0.1, 99.9
Menge 50 g
CAS Max. % 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Ag
MDL-Nummer MFCD00003397
InChI-Schlüssel BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ag]
IUPAC-Name Silber
Molekulargewicht (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Lösungsmittel oder Matrix Grundöl 75
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch