Learn More
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, 0.1 M AgNO3 (0.1 N), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15613570
Click to view available options
Menge:
500 ml
2 l
Verpackung:
Kunststoffflasche
Volumetrisch, 0.1 M AgNO3 (0.1 N)
Honeywell's hochwertige Titrationsprodukte decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer, die als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich sind
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber; Nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Silbernitratlösung
Schmelzpunkt <0 °C
Namenshinweis Volumetrisch, 0.1 M AgNO3 (0.1 N)
Menge 500 ml
UN-Nummer UN3264
Formelmasse 169.87 mol
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.015 g/ml bei 25 °C