Learn More
Silbernitrat-Lösung, volumetrisch, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15665020
Click to view available options
Menge:
1 l
6 x 1 l
Volumetrisch, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Berylliumnitratlösung
Namenshinweis Volumetrisch, 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
CAS Min. % 99.0000%
CAS Max. % 100.0000%, <1.0000%
Menge 6 x 1 l
Strukturformel AgNO3
IUPAC-Name Silber; Nitrat
Formelmasse 169.87
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.0282 M AgNO3 (1 ml = 1 mg Cl)
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.000 g/cm3