Learn More
Silbernitrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15680950
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, 99.8 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7761-88-8
Summenformel AgNO3
Molekulargewicht (g/mol) 169.87
MDL-Nummer MFCD00003414
InChI-Schlüssel SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silbernitrat, Salpetersäure-Silber-I-Salz, Silbermononitrat, Silber-I-nitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC-Name Silber(1+)-nitrat
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silbernitrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur. BP, USP
Menge 50 g
Strukturformel AgNO3
UN-Nummer 1493
Löslichkeitsinformationen Löslich in Ethanol, 20.8 g/l, löslich in Benzol, 2.2 g/l, löslich in Methanol, 35 g/l
Formelmasse 169.87 mol
Reinheit (%) 99.8 bis 100.5 %
Dichte Vapor Density: 5.8 (vs air)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver nitrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate