Learn More
Silbernitrat, 0.1 N-Standardlösung, rein, Thermo Scientific Chemicals
142.71 CHF - 447.23 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver nitrate
Namenshinweis 0.1 N Standard Solution
CAS 7761-88-8, 7732-18-5
Farbe Farblos
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10487700
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
124250010
1 L HDPE-Flasche
142.71 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10512734
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
124250050
5 L HDPE-Flasche
447.23 CHF
5 Liter
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Volumetrisch Standardlösung
Spezifikation
Spezifikation
Silver nitrate
7761-88-8, 7732-18-5
Flüssigkeit
AgNO3
01,1008; 02,366; 03,252; 04,429; 05,582; 07,321; 09,411; 10,350; 11,268; 12,257; 14,350; 15,39
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Silber(1+)-nitrat
24470
169.87
0.0998 to 0.1002N (20°C)
1.015
0.1 N Standard Solution
Farblos
AgNO3
MFCD00003414
15, 8657
Solubility in water: miscible.
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
169.87
CHEBI:32130
Rein
HDPE-Flasche
1.0150g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Hinweis
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Seife und Wasser waschen.
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Vorsichtig mit wa spülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-853-9
Produktidentifikator
  • Silver nitrate, 0.1N standard solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.