Learn More
Silber ISE-Standardlösung, Mettler Toledo™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | ISE standard Ag 1000 mg/L , 500mL |
Verpackung | 500 mL |
Menge | 500 ml |
Farbe | Farblos |
Geruch | Merkmal |
Physikalische Form | Flüssig |