Learn More
Silbercarbonat, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver carbonate |
Schmelzpunkt | 210.0°C |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Grün bis Grün-Gelb |
Physikalische Form | Granulatpulver |
Menge | 100 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Strukturformel | Ag2CO3 |
Fieser | 01,1005; 02,363; 04,425; 06,511; 08,411; 12,432 |
Merck Index | 15, 8646 |