Learn More
Silberbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silver benzoate |
Namenshinweis | 99% |
Farbe | Weiß bis Beige |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Glasflasche |
Strukturformel | C6H5CO2Ag |
Menge | 50 g |
Merck Index | 15, 1093 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 0.26%. Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silver benzoate