Learn More
Silberacetat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311778
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
It is a reagent in the laboratory as a source of silver ions lacking an oxidizing anion. It is a reagent for direct ortho-arylation, and for conversion of organohalogen compounds into alcohols. Woodward cis-hydroxylation reaction employs silver acetate and iodine for selective conversin of alkenes into cis-diols. Silver acetate is the more preferred reagent for facile carbonylation of primary and secondary amines. It is also employed in the preparation of highly reflective, conductive silvered polymer films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-63-3
Summenformel C2H3AgO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.912
MDL-Nummer MFCD00012446
InChI-Schlüssel CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC-Name Silber; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silver acetate
Schmelzpunkt (decomposition)
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Kristallin
Menge 25 g
Strukturformel AgOOCCH3
UN-Nummer UN3077
Beilstein EM>10,
Merck Index 14,8505
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute HNO3; Solubility in water increases with temperature.
Formelmasse 166.92
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Dichte 3.26 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver acetate, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Silver acetate, anhydrous