Learn More
Uvex™ silv-Air e 7330 vorgeformte FFP3-Hochleistungsmaske
Die wiederverwendbare FFP3-Atemschutzmaske verfügt über Aus- und Einatemventile sowie zwei zusätzliche Filterbeutel für einen geringen Atmungswiderstand.Die Maske ist für die Wiederverwendung (R) und für den Einsatz mit hoher Staubbelastung (D) gekennzeichnet.
Marke:  Uvex™ 8707330
Artikelnummer. 15365772
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgeformte Partikelfiltermaske mit Aus- und Einatemventilen
  • Die Maske kombiniert die einzigartigen Uvex Technologien mit optimalem Tragekomfort und extrem geringem Atmungswiderstand
  • Geeignet für schwere Arbeiten und lange Tragezeiten
  • D-Kennzeichnung (Dolomitstaubtest bestanden): maximale Atmungsaktivität auch bei extrem hohen Staubkonzentrationen
  • R-Kennzeichnung (wiederverwendbar): getestet auf Wiederverwendbarkeit und Leistungsverhalten, auch während der zweiten Schicht
  • Climazone Hochleistungssystem mit drei Unterteilungen für ein angenehmes, kühles Klima unter der Maske
  • Vier-Punkt-Kopfriemenbefestigung für bequemen, individuellen und sicheren Sitz
  • Flexibler, anpassbarer integrierter Nasenclip
  • Zwei zusätzliche Filterbeutel mit Einatemventilen für geringeren Atmungswiderstand und erhöhten Komfort
  • Hochwertiges silv-Air Außenmaterial für optimale Atmungsaktivität
  • Sehr weiche, umlaufende Dichtlippe für optimalen Tragekomfort und sicheren Sitz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 149:2001 + A1:2009
Polypropylen, Polyester
FFP3
Polypropylen
36 g
Grau
Ja
Textil
Schale