Learn More
Uvex Silv-Air Classic 2322 FFP3 Mask
Die uvex silv-Air c Produktfamilie besteht aus klassischen Atemschutzmasken in Falt- und Korbform, die auch auf unterschiedlichste Gesichtsformen passen.
Marke: Uvex 8762322
60.77 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dank Kopfbandschlaufen und integrierter Dichtlippen in allen Schutzklassen ist es ganz einfach diese Masken korrekt aufzusetzen und über längere Zeit bequem zu tragen.
Spezifikation
P - Oil-Proof | |
Cup/Molded | |
FFP3 | |
Healthcare Particulate Respirator and Surgical Mask | |
Yes | |
Sterile |
Weiß | |
Reusable | |
Polypropylen, Polyester | |
Medium | |
Yes |