missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Silitech, 32 bis 63μm, 60 A, MP Biomedicals™

Artikelnummer. 15536226
Click to view available options
Menge:
25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für Chromatographie; chemische Synthese

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Silitech
CAS 7631-86-9
Farbe Weiß bis grau
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Menge 25 kg
Summenformel O2Si
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Synonym Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
IUPAC-Name Dioxosilan
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
Formelmasse 60.08
Dichte 2 g/cm3 bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'