Learn More
Lauda™ Tubing
Material: Silicone
Marke:  Lauda™ LZS 002
Artikelnummer. 10037961
  • 83.55 CHF / 1 Meter
Verfügbar ab: 18-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für den Einbau bei höherer Luftfeuchtigkeit
  • Aus Silikon
Spezifikation
Spezifikation
-80°C bis +100°C
Silikon
50 mm
Tubing
8 mm