Learn More
DWK Life Sciences Silikon-Dichtung, VMQ, mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
Die Silikondichtung dient zum Abdichten und Fixieren von Gewinderohren mit entschpenden Gewindekappen.
Marke:  DWK Life Sciences 292361801
97.85 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 13118043
  • 106.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Silikondichtung passend zum Schraubverbindungsstück weist ein gutes Abdichtungsverhalten auf. Aufgrund der PTFE Schicht auf einer Seite der Dichtung ist eine gewisse Inertheit des Materials gegeben. Die enthaltene Lochbohrung ermölicht ein Einbringen von Glasstäben, Oliven, Schläuchen u.ä.
  • Mit aufvulkanisierter PTFE-Stulpe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
17,0 bis 19,0 mm
GL 32
Passt für Schlauch-Innendurchmesser:17,0 bis 19,0 mm
Silikon (VMQ)
Abdichtung; Anschluss von Glasröhrchen; geeignet für PBT-Schraubverschluss mit Öffnung
10 St./Packung
29 mm