Learn More
Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikongummi
Zum sicheren Verschließen von Laborinstrumenten. Deutsch Neumann™ Stopfen aus Silikon sind transparent.
0.25 CHF - 1.25 CHF
Spezifikation
Material Silikon
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Diameter (Metric) Bottom Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Diameter (Metric) Bottom Preis Menge & Verfügbarkeit  
10189980
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010510
10,5mm
0.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10281631
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010514
14mm
0.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10799691
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010503
3,5mm
0.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10098640
Unterlagen ansehen
Deutsch Neumann™
1010521
21mm
1.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12 871
  • Durometer 50 Shore A
  • In einer großen Auswahl an Größen lieferbar
Spezifikation
Spezifikation
Silikon