Learn More
Cytiva Dichtungen aus Silikonkautschuk
Zur Verwendung mit den dualgekühlten vertikalen IEF-Systemen SE 600 und SE 660.
Marke: Cytiva SE6008B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus Silikongummi.
Spezifikation
Zur Verwendung mit den dualgekühlten vertikalen IEF-Systemen SE 600 und SE 660 | |
Dichtung/ Dichtring | |
Silikonkautschuk |
Für die obere Pufferkammer | |
Geschlitzte Dichtung | |
2/Packung |