Learn More
Cytiva O-Ring aus Silikon
Replacement silicone O-ring for use with MV050 Vacuum Filtration Manifolds.
Marke: Cytiva 10440006
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Product Type: O-Ring
- Material: Silicone
- For Use with (Equipment): MV050 Vacuum Filtration Manifold Lids
- For Use with (Applications): Microbiology, Biochemistry, and Hydrobiology. Residue Analysis, Precipitate Analysis, and Contamination Testing (Food and Beverage, Pharmaceutical, and Cosmetic Industries)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
MV050 Verteilerdeckel | |
Unsteril | |
MV050/0/09 | |
MV050 |
Wiederverwendbar | |
Silikon | |
Mikrobiologie, Biochemie und Hydrobiologie. Rückstandsanalyse, Präzipitationsanalyse und Kontaminationsprüfung (Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Pharmaindustrie und Kosmetikindustrie) | |
Je 1 | |
O-Ring |