Learn More
Heathrow Scientific™ Silikon-Labormatte
Wiederverwendbare, zuverlässige und doppelseitig verwendbare Silikon-Labormatten sind eine wirtschaftliche Lösung, die Arbeitsflächen sauber hält und vor Flecken, verschütteten Flüssigkeiten und Abnutzung schützt. Die Matte besitzt eine große Arbeitsfläche, die rutschfest ist und so Gegenstände fixiert sowie die Dämpfung der von gängigen Laborgeräten herrührenden Geräusche gewährleistet.
Marke: Heathrow Scientific™ HS120507
60.05 CHF gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.67500kg
Beschreibung
Die Labormatte ist ideal für alle Arten von Laboren und speziellere Bereiche wie Kühlräume, Reinräume, Sterilräume und Bereiche, in denen hohe Sterilität erforderlich ist Sie kann mit Zentrifugen, Vortex-Mischern, Heizplatten, Rührer, Pipetten und vielem mehr verwendet werden. Bei Verwendung der Matte mit Magnetrührern gibt es einen bestimmten Bereich mit internen Metalleinsätzen, um zu verhindern, dass Rührstäbe um die Arbeitsfläche herumlaufen.
- Hergestellt aus lebensmitteltauglichem Silikon gemäß FDA: Schmutzabweisend, waschbar
- Die große Arbeitsfläche ist rutschfest, um Gegenstände und die Matte an Ort und Stelle zu halten
- Geräuschdämpfung zur Reduzierung des Schalls durch die Vibrationen von herkömmlichen Tischgeräten
- Schützt Arbeitsplatten vor heißen Gegenständen bis 200 °C (392 °F)
- Chemische Beständigkeit: Chemisch inert und reagiert nicht mit den meisten Chemikalien
- Waschbar mit Standarddesinfektionsmitteln für eine einfache Reinigung
- Die Matte kann für eine kompakte Aufbewahrung aufgerollt werden
- Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten
- Wiederverwendbar, um Geld zu sparen und Abfall zu reduzieren
Spezifikation
Wiederverwendbare Labormatte | |
35 x 60 cm | |
35 cm | |
60 cm | |
Schutz von Tischoberflächen, Geräuschdämpfung | |
Reversible Oberfläche |
Silikon | |
14 Zoll | |
23,5 Zoll | |
Violett, Grau | |
Gängige Laborausrüstung |