Learn More
Watson-Marlow Tubing Silicone Double Segment Manifold Tubing
Silicone Double Segment Manifold Tubing is pump tubing tor 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 manual/auto control ultra compact pumps.
341.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Double Segment Tubing |
---|---|
Material | Silikon |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 1.5 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 0.46 m |
Dicke (angloamerikanisch) | 0,03 in. |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17847973
|
Watson-Marlow Tubing
983.0129.000 |
1.29 mm |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17817973
|
Watson-Marlow Tubing
983.0229.000 |
2.29 mm |
341.00 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 401U/D1, 401U/DM2 and 401U/DM3 Manual/auto Control Ultra Compact Pumps
Spezifikation
Double Segment Tubing | |
1.5 ft. | |
0,03 in. |
Silikon | |
0.46 m |