Learn More
Silikon-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 6.35 mm (0.250 Zoll) Dicke, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15404825
Click to view available options
Menge:
Je 1
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Menge Je 1
CAS 7440-21-3
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Si
MDL-Nummer MFCD00085311
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]
IUPAC-Name Silikon
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
Reinheit (%) 99.999%