Learn More
Siliziumpulver, kristallin, -100+200 mesh, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon |
Farbe | Schwarz bis grau |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 50 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.99% (Metals basis) |
Geruch | Geruchsneutral |
Aussehen | Gray to black powder |