Learn More
Silizium-Klumpen, 15 cm (5.9 Zoll) & unten, ≥99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313478
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-21-3
Summenformel Si
Molekulargewicht (g/mol) 28.09
MDL-Nummer MFCD00085311
InChI-Schlüssel XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC-Name Silikon
SMILES [Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon lump
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥99.999%
Geruch Geruchsneutral
Partikelgröße 15cm (5.9 in.) & down
Form Klumpen