Learn More
Silizium(IV)-Oxid, Sputter.Target, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
Je 1
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Silicon(IV) oxide sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
Menge | Je 1 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
MDL-Nummer | MFCD00011232 |
Formelmasse | 60.09 |
Reinheit (%) | 99.995% |