Learn More
Silizium(IV)-chlorid, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Beschreibung
Silicon(IV) chloride is used as semiconductor grade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 57.6°C |
Chemischer Name oder Material | Silicon(IV) chloride |
Schmelzpunkt | -70°C |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Menge | 25 mL |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Strukturformel | SiCl4 |
UN-Nummer | UN1818 |
Merck Index | 14,8500 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Silicon(IV) chloride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Silicon tetrachloride