Learn More
Silikon für AAS 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973215
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1000 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel Si
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silikon
Konzentration 1 g/l ±0.002 g/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standardlösung für die Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammen-Einzelelement
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig